Przejdź do
382425
Trequinsin, chlorowodorek
Extremely potent and cell-permeable inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (IC50 = 300 pM) and platelet aggregation in vitro.
Synonim(y):
9,10-dimetoksy-2-mesityloimino-3-metylo-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pirymido-(6,1-a)-izochinolin-4-on, HCl, HL 725
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27N3O3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.49 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
1580,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
RTECS - UW7727000
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
pale yellow
solubility
water: 500 μM
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
Cl.[n]21c(c[c]([n]([c]2=O)C)=Nc4c(cc(cc4C)C)C)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C24H27N3O3.ClH/c1-14-9-15(2)23(16(3)10-14)25-22-13-19-18-12-21(30-6)20(29-5)11-17(18)7-8-27(19)24(28)26(22)4;/h9-13H,7-8H2,1-6H3;1H
InChI key
DTCZZBVPTHVXFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Niezwykle silny i przepuszczalny dla komórek inhibitor fosfodiesterazy hamowanej przez cGMP (IC50 = 300 pM) i agregacji płytek krwi in vitro. Potęguje akumulację cAMP stymulowaną adenozyną.
Biochem/physiol Actions
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Główny cel
fosfodiesteraza hamowana przez cGMP
Odwracalny: nie
Docelowy IC50: 300 pM przeciwko fosfodiesterazie hamowanej przez cGMP
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Spina, D., et al. 1998. Life Sci. 62, 953.
Pillai, R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 30676.
Tang, K.M., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol.268, 105.
Whalin, M.E., et al. 1991. Mol. Pharmacol. 39, 711.
Beavo, J.A., and Reifsnyder, D.H. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 150.
DeClerck, F., et al. 1990. Blood Coag. Fibrinol. 1, 247.
Konkle, B.A., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 21867.
Ruppert, D., and Weithmann, K.U. 1982. Life Sci.31, 2037.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
551850215921T2057
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
382425-10MG04055977190250