Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1440,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
Cl[H].COc1cc2CCN3C(=O)N(C)C(\C=C3c2cc1OC)=N\c4c(C)cc(C)cc4C
InChI
1S/C24H27N3O3.ClH/c1-14-9-15(2)23(16(3)10-14)25-22-13-19-18-12-21(30-6)20(29-5)11-17(18)7-8-27(19)24(28)26(22)4;/h9-13H,7-8H2,1-6H3;1H/b25-22+;
InChI key
DTCZZBVPTHVXFA-OSMRDGEFSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% | description Extremely potent and cell-permeable inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (IC50 = 300 pM) and platelet aggregation in vitro. | description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| form powder | form solid | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140) | Gene Information - | Gene Information human ... HMGCL(3155) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?