Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
Porcine intestinal mucosa
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Other Notes
Stearns, N.A., et al. 1997. Anal. Biochem. 247, 348.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Porcine intestinal mucosa | biological source Porcine | biological source - | biological source Porcine intestinal mucosa |
| form solid | form powder | form lyophilized | form powder |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition OK to freeze | storage condition - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility water: 50 mg/mL | solubility water: soluble 50 g/L, acetone: insoluble, alcohol: insoluble, benzene: insoluble, chloroform: insoluble, diethyl ether: insoluble |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 375054-10MG | 04055977190700 |