Przejdź do
H3281
Hematin porcine
Synonim(y):
Ferrihemate, Hematin porcine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
824,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C34H33N4O5Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
633.49
NACRES:
NA.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
239-518-9
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
Porcine
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine
Quality Segment
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C=C)c(C)c(cc1n2)n6[Fe](O)n34)c(C)c5C=C
InChI
1S/C34H34N4O4.Fe.H2O/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);;1H2/q;+3;/p-3/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
InChI key
BMUDPLZKKRQECS-HXFTUNQESA-K
Gene Information
Application
Hematin was used in a study to test in vitro activities of the Rx-01 oxazolidinones against hospital and community pathogens.[1] It was also used in a study to test in-vitro bacterial identification using fluorescence spectroscopy with an optical fiber system.
Hematin porcine has been used as a:
  • polymerase chain reaction (PCR) inhibitor to evaluate its effect on the PowerQuant System used for detecting degraded DNA in samples[2]
  • supplement in Haemophilus test medium to culture Haemophilus influenzae isolates for resistance studies[1]
  • standard to determine the heme coefficient as a part of heme iron analysis using raw beef lung
Biochem/physiol Actions
Hematin is a hydroxide of heme. It may be used to treat acute porphyric attacks. Hematin suppresses the hepatic aminolevulinic acid (ALA) function and replenishes cytochrome action by restoring the endogenous heme deficit. Early administration of hematin can prevent irreversible neuronal damage induced due to metabolic disorders.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7017677180G0262
description
-
description
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
description
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
description
-
biological source
Porcine
biological source
Porcine bone, Porcine hide
biological source
Porcine skeletal muscle
biological source
Porcine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Gene Information
pig ... MCOLOR(100530327)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)