Przejdź do
374090
Anty-Heme Oxygenase-1 (1-30) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-HO-1, Anty-Hsp32
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, hamster, monkey, mouse, rat, canine
Application:
Citations:
7
2570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, hamster, monkey, mouse, rat, canine
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:1000, chemiluminescence)
Immunoprecipitation (1:100))
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HMOX1(3162)
General description
Anty-Heme Oxygenase-1 (1-30), królicze poliklonalne, rozpoznaje białko HO-1 o masie ~32 kDa. Nie reaguje krzyżowo z HO-2. Jest zatwierdzony do stosowania w Western blotting i immunoprecypitacji.
Oczyszczone z białka A królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko HO-1 o masie ~32 kDa.
Rozpoznaje białko HO-1 o masie ~32 kDa. Nie reaguje krzyżowo z HO-2.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd (MERPQPDSMPQDLSEALKEATKEVHTQAEN) odpowiadający aminokwasom 1-30 ludzkiego HO-1, przygotowany jako czteroramienny peptyd o wielu antygenach
Application
Immunoblotting (1:1000, chemiluminescencja)
Immunoprecypitacja (1:100)
Physical form
W PBS, 50% glicerolu, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Maines, M.D. 1988 FASEB J.2, 2557.
Kutty, R.K., et al. 1994. J. Cell Physiol.159, 371.
Yoshida, T., et al. 1988. Eur. J. Biochem. 171, 457.
Trakshel, G.M., et al. 1986 J. Biol. Chem.261, 11131.
Nie reaguje krzyżowo z HO-2. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5700731H4535SAB5701183
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
-
species reactivity
human, hamster, monkey, mouse, rat, canine
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
Gene Information
human ... HMOX1(3162)
Gene Information
human ... HMOX1(3162)
Gene Information
human ... HMOX1(3162)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
Gene Information
human ... HMOX1(3162)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Da Hye Kwon et al.
International journal of molecular medicine, 41(1), 264-274 (2017-11-09)
Schisandrin A is a bioactive lignan occurring in the fruits of plants of the Schisandra genus that have traditionally been used in Korea for treating various inflammatory diseases. Although the anti-inflammatory and antioxidant effects of lignan analogues similar to schisandrin A have
Jin-Woo Jeong et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(8) (2019-07-31)
Sea tangle (Laminaria japonica Aresch), a brown alga, has been used for many years as a functional food ingredient in the Asia-Pacific region. In the present study, we investigated the effects of fermented sea tangle extract (FST) on receptor activator
Dong-Sung Lee et al.
Molecular medicine reports, 15(1), 451-459 (2016-12-14)
Liver diseases are considered to be primary contributors to morbidity and mortality rates in humans. Oxidative stress is critical in liver injury, and oxidant‑induced liver injury may be caused by toxins, including tert‑butyl hydroperoxide (t‑BHP). The present study investigated the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
374090-100UL04055977191172