Przejdź do
H4535
Anti-Heme Oxygenase-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HO-1, Anti-HSP32
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
14
Produkt H4535 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~32 kDa
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: 5 μg/mL, immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL, western blot: 0.5-2 μg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HMOX1(3162)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
Immunogen
Synthetic peptide surrounding amino acids near the N-terminus of human HO-1.
Application
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 30% glycerol, 0.5% BSA and 0.01% thimerosal.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2108676SAB5700731WH0003162M1
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
5C6, monoclonal
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54-64-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Lorenzo L F Glorie et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 303(5), F681-F688 (2012-06-22)
Dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) is an exopeptidase which modulates the function of its substrates, among which are insulin-releasing incretins. DPP4 inhibitors are currently used to improve glucose tolerance in type 2 diabetes patients. Inhibition of DPP4 exhibits protective effects on
Megan A Mahlke et al.
Pathobiology of aging & age related diseases, 1 (2011-01-01)
The anti-tumor effects of calorie restriction (CR) and the possible underlying mechanisms were investigated using ethylnitrosourea (ENU)-induced glioma in rats. ENU was given transplacentally at gestational day 15, and male offspring were used in this experiment. The brain from 4-
Alexander Leathem et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 11(2) (2022-02-26)
The cyclic nitroxide TEMPOL exerts anti-oxidative and anti-inflammatory effects, and thus may provide therapeutic benefit in Parkinson's disease (PD), in which mitochondrial dysfunction, oxidative damage and inflammation have been implicated as pathophysiological mechanisms underlying the selective loss of dopaminergic neurons.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H4535-.1MG04061833620816