Przejdź do
373402
Antagonista jeża VIII
The Hedgehog Antagonist VIII, also referenced under CAS 330796-24-2, controls the biological activity of Hedgehog. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonim(y):
1-(4-chloro-3-(trifluorometylo)fenylo)-3-((3-(4-fluorofenylo)-3,4-dihydro-4-okso-2-chinazolinylo)metylo)-mocznik, VIII antagonista sygnalizacji Hh, Antagonista sygnalizacji Hh VIII, 1-(4-chloro-3-(trifluorometylo)fenylo)-3-((3-(4-fluorofenylo)-3,4-dihydro-4-okso-2-chinazolinylo)metylo)-mocznik
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
739,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H15ClF4N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
739,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
clear slightly yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)NCc2[n]([c](c4c(n2)cccc4)=O)c3ccc(cc3)F)Cl
InChI
1S/C23H15ClF4N4O2/c24-18-10-7-14(11-17(18)23(26,27)28)30-22(34)29-12-20-31-19-4-2-1-3-16(19)21(33)32(20)15-8-5-13(25)6-9-15/h1-11H,12H2,(H2,29,30,34)
InChI key
NYOXUHUPXGFHIB-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek chinazolinylo-mocznika, który silnie hamuje aktywność transkrypcyjną Gli stymulowaną przez OCT-Sh w teście reporterowym lucyferazy opartym na komórkach 10t1/2 (s12) (IC50 = 70 nM).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C0. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Brunton, A.A., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 1108.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
373400239822407621
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, water: 25 mg/mL
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
373402-5MG04055977191127