Przejdź do
368056
Granzyme B Inhibitor IV
≥97% (HPLC), granzyme B inhibitor, solid
Synonim(y):
Granzyme B Inhibitor IV, Ac-IEPD-CHO, Caspase-8 inhibitor III
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
652,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H34N4O9
Masa cząsteczkowa:
498.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
652,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Granzyme B Inhibitor IV, The Granzyme B Inhibitor IV controls the biological activity of Granzyme B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
A reversible inhibitor of Granzyme B that also inhibits caspase-8. Granzyme B is a protease involved in the induction of rapid target cell death by cytotoxic lymphocytes.
A reversible inhibitor of granzyme B and caspase-8.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
granzyme B
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Ac-Ile-Glu-Pro-Asp-CHO
Harris, J.L., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 27364.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 17907.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
368055368050218755
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
368056-1MG04055977192148