Przejdź do
365251
Gö 6983
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (PKC) that inhibits several PKC isozymes.
Synonim(y):
Gö 6983, 2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-5-methoxyindol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl) maleimide, Go 6983
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
753,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
753,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange-red
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)ccc(c3)OC
InChI
1S/C26H26N4O3/c1-29(2)11-6-12-30-15-20(18-13-16(33-3)9-10-22(18)30)24-23(25(31)28-26(24)32)19-14-27-21-8-5-4-7-17(19)21/h4-5,7-10,13-15,27H,6,11-12H2,1-3H3,(H,28,31,32)
InChI key
LLJJDLHGZUOMQP-UHFFFAOYSA-N
General description
A potent, cell-permeable, inhibitor of protein kinase C (PKC) that has been shown to selectively inhibit several PKC isozymes (IC50 = 7 nM for PKCα and PKCβ; 6 nM for PKCγ; 10 nM for PKCδ; 60 nM for PKCζ). Gö 6983 does not effectively inhibit PKCµ (IC50 = 20 µM) and can thus be used to differentiate PKCµ from other PKC isozymes.
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (PKC) that inhibits several PKC isozymes (IC50 = 7 nM for PKCα and PKCβ; 6 nM for PKCγ; 10 nM for PKCδ; and 60 nM for PKCζ). Gö 6983 does not effectively inhibit PKCµ (IC50 = 20 µM) and can thus be used to differentiate PKCµ from other PKC isozymes.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
PKCα and PKCβ
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 7 nM for PKCα and PKCβ; 6 nM for PKCγ; 10 nM for PKCδ; and 60 nM for PKCζ
Other Notes
Wang, D., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 33027.
Stempka, L., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 6805.
Gschwendt, M., et al. 1996. FEBS Lett. 392, 77.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
365250365253203290
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gö 6983
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
365251-500UG04055977192032