Przejdź do
364205
GM 6001
≥95% (HPLC), solid, Matrix metalloproteinase inhibitor, Calbiochem
Synonim(y):
GM 6001, Galardin, N-[(2R)-2-(Hydroxamidocarbonylmethyl)-4-methylpentanoyl]-L-tryptophan Methylamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
495,00 zł
5 mg
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
30 mg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
10 950,00 zł
10 mg
Przewidywany termin wysyłki10 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
81 140,00 zł
100 mg
Przewidywany termin wysyłki10 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
81 140,00 zł
150 mg
Przewidywany termin wysyłki10 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
81 140,00 zł
600 mg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
81 140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
495,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GM 6001, GM 6001, CAS 142880-36-2, is a potent, cell-permeable, broad-spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases.
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)CC(=O)NO)C(=O)NC)cccc2
InChI
1S/C20H28N4O4/c1-12(2)8-13(10-18(25)24-28)19(26)23-17(20(27)21-3)9-14-11-22-16-7-5-4-6-15(14)16/h4-7,11-13,17,22,28H,8-10H2,1-3H3,(H,21,27)(H,23,26)(H,24,25)/t13-,17+/m1/s1
InChI key
NITYDPDXAAFEIT-DYVFJYSZSA-N
General description
A cell-permeable, potent broad-spectrum hydroxamic acid inhibitor of matrix metalloproteinases (MMPs). [Ki = 0.4 nM for skin fibroblast collagenase (MMP-1); Ki = 0.5 nM for gelatinase A (MMP-2); Ki = 27 nM for stromelysin (MMP-3); Ki = 0.1 nM for neutrophil collagenase (MMP-8); and Ki = 0.2 nM for gelatinase B (MMP-9)]. Also prevents the release of TNF-α in vivo and in vitro and abrogates endotoxin-induced lethality in mice.
A potent, cell-permeable, broad-spectrum hydroxamic acid inhibitor of matrix metalloproteinases (MMPs); (Ki = 400 pM for MMP-1; Ki = 500 pM for MMP-2; Ki = 27 nM for MMP-3; Ki = 100 pM for MMP-8; and Ki = 200 pM for MMP-9). Prevents the release of TNF-α in vivo and in vitro and abrogates endotoxin-induced lethality in mice. A 10 mM (1 mg/257 µl) solution of GM6001 (Cat. No. 364206) in DMSO is also available.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
MMP-1
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 400 pM for MMP-1; 500 pM for MMP-2; 27 nM for MMP-3; 100 pM for MMP-8; 200 pM for MMP-9
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Solorzano, C.C., et al. 1997. Shock7, 427.
Galardy, R.E., et al. 1994. Ann. NY Acad. Sci.732, 315.
Galardy, R.E., et al. 1994. Cancer Res.54, 4715.
Galardy, R.E. 1993. Drugs Future18, 1109.
Grobelny, D., et al. 1992. Biochemistry31, 7152.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
364210364206444252
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Xin Liu et al.
Brain : a journal of neurology, 145(11), 4108-4123 (2022-01-19)
Chronic pain is the most common neurological disorder of HIV patients. Multiple neuropathologies were identified in the pain pathway. Among them is the prominent astrocytic reaction (also know an astrogliosis). However, the pathogenic role and mechanism of the astrogliosis are
Amélie Robert et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 788, 219-247 (2011-12-02)
The cloning of thrombopoietin together with advances in the culture of hematopoietic stem cells have paved the way for the study of megakaryopoiesis, ongoing clinical trials and, in the future, for the potential therapeutic use of ex vivo produced blood
Nicolas Pineault et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 946, 205-224 (2012-11-28)
Megakaryocytes (MK) are hematopoietic cells present in the bone marrow that are responsible for the production and release of platelets in the circulation. Given their very low frequency (<1%), human MK often need to be derived in culture to study
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
364205-600MG04055977213805
364205-100MG04055977213768
364205-1MG04055977213744
364205-10MG04055977213751
364205-5MG04055977213799
364205-150MG04055977213775
364205-30MG04055977213782