Kluczowe dokumenty
364210
Sigma-Aldrich
GM 6001, kontrola negatywna
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001.
Synonim(y):
Metyloamid N-t-butoksykarbonylo-L-leucylo-L-tryptofanu
Wybierz wielkość
1 MG
337,00 zł
5 MG
1230,00 zł
337,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
337,00 zł
5 MG
1230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
337,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 marca 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Przydatna kontrola negatywna dla inhibitora MMP GM 6001 (nr kat. 364205).
Użyteczna kontrola negatywna dla inhibitora MMP GM 6001 (nr kat. 364205).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Użyteczna kontrola negatywna dla inhibitora MMP GM 6001.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po odtworzeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.