Przejdź do
3630
Glicyloglicyna, wolna zasada
Excellent buffer above pH 8.0.
Synonim(y):
Glycylglycine, Free Base
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12161705
MDL number:
Quality Level
assay
>98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
8.4
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C4H8N2O3.ClH/c5-1-3(7)6-2-4(8)9;/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
InChI key
YHBAZQDEMYQPJL-UHFFFAOYSA-N
General description
Doskonały bufor powyżej pH 8,0 (pKa = 8,4 w 20°C).
Doskonały bufor powyżej pH 8,0.
Application
  • Kompozyt polieteroeteroketonu/magnezu selektywnie powlekany hydroksyapatytem w celu zwiększenia odporności na korozję biologiczną in vitro i biokompatybilności: Opisuje zastosowanie Ca(EDTA) w przygotowaniu bioaktywnych materiałów kompozytowych, podkreślając jego rolę w poprawie biokompatybilności i odporności na korozję (HD Jung, HS Park, MH Kang, SM Lee, HE Kim, Y Estrin, 2014).
  • Sztucznie kontrolowany degradowalny nanomateriał nieorganiczny dla teranostyki nowotworów: Omawia zastosowanie kompleksów EDTA-Ca2+ w tworzeniu nowych nanomateriałów nieorganicznych do ukierunkowanego dostarczania leków i terapii w leczeniu raka (Y Liu, G Zhang, Q Guo, L Ma, Q Jia, L Liu, J Zhou, 2017).
Preparation Note
Do całkowitego rozpuszczenia może być wymagane podgrzanie do 45°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S2424-25G04061836918897
4713204061838081360
S2424-10G04061833077566
S2424-1G04061835516797
S2424-5G04061835549337
3630-100GM04055977213720