Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natywna α2-HS-glikoproteina z ludzkiego osocza. Białko osocza, które znajduje się również w macierzy zewnątrzkomórkowej. Syntetyzowana w wątrobie i wzbogacona w kości. Jego stężenie zmienia się dynamicznie w różnych warunkach fizjologicznych. Działa jako opsonina dla kationowych cząsteczek dezaktywujących w makrofagach.
Physical form
Liofilizowany z 200 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8,0.
Preparation Note
Przygotowany z osocza, które zostało poddane certyfikowanym testom na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Wang, H., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 14429.
Boyan, B.D., et al. 1992. Bone Miner. 17, 263.
Yang, F., et al. 1991. Bone 12, 7.
Boyan, B.D., et al. 1992. Bone Miner. 17, 263.
Yang, F., et al. 1991. Bone 12, 7.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized | form solid | form lyophilized | form lyophilized powder |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility water: 1 mg/mL | solubility H2O: soluble 10 mg/mL |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Edward R Smith et al.
PloS one, 8(4), e60904-e60904 (2013-04-12)
The formation of fetuin-A-containing calciprotein particles (CPP) may facilitate the clearance of calcium phosphate nanocrystals from the extracellular fluid. These crystals may otherwise seed extra-osseous mineralization. Fetuin-A is a partially phosphorylated glycoprotein that plays a critical role in stabilizing these
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 362199-1MG | 04055977213614 |