Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 631,00 zł |
Informacje o tej pozycji
631,00 zł
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1cc2c(cc1)\C(=C3\Nc4c(cccc4)C\3N=O)\C(=O)N2
InChI
1S/C16H10BrN3O2/c17-8-5-6-9-12(7-8)19-16(21)13(9)15-14(20-22)10-3-1-2-4-11(10)18-15/h1-7,14,18H,(H,19,21)/b15-13-
InChI key
WFRDXNRAUPBBTO-SQFISAMPSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Other Notes
Sato, N., et al. 2004. Nat. Med.10, 55.
Meijer, L., et al. 2003. Chem. Biol.10, 1255.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form liquid | form solid | form solid | form liquid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 361552-500UG | 04055977214109 |