Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 384,00 zł | |
| 1 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 453,00 zł |
Informacje o tej pozycji
description
RTECS - MB7600000
Merck USA index - 14, 4491
Quality Level
assay
>99% (by assay)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤100 CFU/g Total microorganism, ≤6.0 EU/g Endotoxin
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 250 mg/mL
cation traces
Fe: ≤10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Mount, H., et al. 1991. Mol. Pharmacol.39, 205.
Thompson, A.M., et al. 1989. Nature338, 422.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline solid | form powder | form powder, crystals or granules | form powder |
| assay >99% (by assay) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98.5% | assay ≥99% |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| cation traces Fe: ≤10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm | cation traces ≤0.01% (Ammonia (NH3)) | cation traces NH4+: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.002% (by ICP) | cation traces heavy metals (as Pb): ≤20 ppm |
| solubility water: 250 mg/mL | solubility H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 859095-100MG | 04061832643083 |
| 3570-1KG | 04055977192834 |
| 3570-500GM | 07790788049553 |
| 432989-100ML | 04061832109640 |
| 432989-500ML | 04061832109657 |