Przejdź do
G7126
Glycine
≥99% (HPLC), suitable for western blotting, ReagentPlus®
Synonim(y):
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
201,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Glycine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
western blot: suitable
impurities
≤0.01% Ammonia
loss
≤0.2% loss on drying
color
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
≤0.01% (Ammonia (NH3))
application(s)
advanced drug delivery
functional group
amine, carboxylic acid
storage temp.
room temp
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
General description
Glycine is a non-chiral amino acid. Glycine is a molecule with pI of 6.7, which is similar to the pH of stacking region in polyacrylamide gels. It has advantage of low mobility, hydrophobicity and it does not associate with proteins.
Glycine is a proteinogenic amino acid that plays a diverse array of roles in biochemistry and physiology. This non-essential, non-polar glucogenic amino acid acts as an inhibitory neurotransmitter in the central nervous system, but also works alongside glutamate as a co-agonist at NMDA receptors. As a precursor, glycine serves as a building block for various macromolecules, playing a crucial role in cellular processes.
Beyond its vital biological functions, glycine demonstrates remarkable versatility in various research applications. Its application as a biochemical reagent makes it invaluable in numerous assays and procedures. Its buffering capacity allows it to play a critical role in protein analysis techniques like SDS-PAGE and Western Blotting, chromatography, and cell culture. Glycine′s zwitterionic nature makes it an effective buffer across a range of pH values. In immunology research, it is widely used in the preparation of buffers for Western Blotting and other techniques. Additionally, its compatibility with various enzymes makes it useful in enzymatic assays like lactate determination. Furthermore, glycine contributes to the formulation of buffers for protein stabilization, pH control, and enzymatic reactions.
Application
  • Glycine has been added in the transfer buffer during western blotting procedure.
  • It has been used in the solution prepared for dissolving formazan crystals in the MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5 diphenyltetrazolium bromide) cytotoxicity assay.
  • It has been used for terminating the rat basophilic leukemia (RBL) assay.
Biochem/physiol Actions
Glycine is an inhibitory neurotransmitter in the central nervous system and works as an allosteric regulator of NMDA (N-methyl-D-aspartate) receptors. It is involved in processing of motor and sensory data, thereby regulating movement, vision and audition.
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Features and Benefits
  • Suitable for Cell Biology and Biochemical research
  • High-quality compound suitable for multiple research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
332263570G8790
Glycine
Millipore
3570
Glycine
description
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
description
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
description
-
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥98.5%
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline solid
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
99.7-101% (calc. to the dried substance)
assay
>99% (by assay)
assay
≥98.5%
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
functional group
carboxylic acid, amine
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?