Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 275,00 zł | |
| 100 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 416,00 zł | |
| 250 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 1140,00 zł | |
| 2 kg | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 12 940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 4486
assay
≥97% (titration)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.010%, phosphate (PO43-): ≤0.010%
cation traces
As: ≤0.00050%, heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OC(CO)CO.O.O.O.O.O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.5H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;;;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
InChI key
PEMUISUYOHQFQH-UHFFFAOYSA-L
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Lecanda, F., et al. 1997. J. Cell Biochem. 67, 386.
Laurencin, C.T., et al. 1996. Bone 19, 93s.
Shioi, A., et al. 1995. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 15, 2003.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (titration) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form lyophilized solid | form solid | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility water: 5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: soluble, water: soluble | solubility water: 10 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 35675-100GM | 04055977192766 |
| 35675-50GM | 07790788049546 |
| 35675-2KG | 04055977192773 |
| 35675-250GM | 04055977192780 |