Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 391,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 4478
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(=O)NC3CCCCC3)c1ccc(cc1)CCNC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)OC
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
InChI key
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Kanały K+ wrażliwe na ATP
Preparation Note
Other Notes
Rabuazzo, A.M., et al. 1992. Endocrinology131, 1815.
Miller, J.A., et al. 1991. J. Pharmacol. Exp. Ther.256, 358.
Jacobs, D.R., et al. 1989. Diabetes 38, 205.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gliburyd
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 356310-1GM | 04055977192711 |