Merck
G2539
Sigma-Aldrich
Glyburide
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Glybenclamide, 5-Chloro-N-[4-(cyclohexylureidosulfonyl)phenethyl]-2-methoxybenzamide, Glyburide, N-p-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonyl-N′-cyclohexylurea
Wybierz wielkość
5 G
686,00 zł
10 G
1250,00 zł
686,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
686,00 zł
10 G
1250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28ClN3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
686,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Poziom jakości
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
Klucz InChI
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ruchira M Jha et al.
Journal of neurotrauma, 38(5), 628-645 (2020-11-19)
Glibenclamide (GLY) is the sixth drug tested by the Operation Brain Trauma Therapy (OBTT) consortium based on substantial pre-clinical evidence of benefit in traumatic brain injury (TBI). Adult Sprague-Dawley rats underwent fluid percussion injury (FPI; n = 45), controlled cortical impact (CCI;
Jesse A Stokum et al.
Science signaling, 16(788), eadd6364-eadd6364 (2023-06-06)
Brain swelling causes morbidity and mortality in various brain injuries and diseases but lacks effective treatments. Brain swelling is linked to the influx of water into perivascular astrocytes through channels called aquaporins. Water accumulation in astrocytes increases their volume, which
Lisa D Marroquin et al.
Current protocols in toxicology, 71, 14-14 (2017-02-02)
The bile salt export pump (BSEP, ABCB11) belongs to the ATP-binding-cassette superfamily of transporters and is predominately found in the liver. BSEP is an efflux transporter that plays a critical role in the secretion of bile salts into the bile.
Khac-Minh Thai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(7), 4107-4119 (2008-02-05)
Acquired long QT syndrome causes severe cardiac side effects and represents a major problem in clinical studies of drug candidates. One of the reasons for development of arrhythmias related to long QT is inhibition of the human ether-a-go-go-related-gene (hERG) potassium
The effect of Glibenclamide on somatosensory evoked potentials after cardiac arrest in rats.
Lachance, et al.
Neurocritical Care, 36, 612-620 (2023)
Questions
  1. Is Glyburide (product G2539) soluble in water?
    1 answer
    1. Glyburide (product G2539) is soluble in ethanol (5 mg/mL), DMSO (25 mg/mL), chloroform (1:36), methanol (1:250), and DMF, but it is insoluble in water.