Przejdź do
3542
Glutathione, Oxidized, Free Acid
≥95% (HPLC), Antioxidant, solid
Synonim(y):
Glutathione, Oxidized, Free Acid, Cyclic(γ-Glu-Cys-Gly)2, GSSG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
423,00 zł
5 g
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1160,00 zł
100 g
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
14 760,00 zł
200 g
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
34 090,00 zł
1 kg
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
63 820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32N6O12S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
612.63
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
423,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Glutathione, Oxidized, Free Acid, Glutathione, Oxidized, Free Acid, CAS 27025-41-8, forms a "redox buffer" in physiological systems in the presence of reduced glutathione.
Quality Level
description
RTECS - MC0556500
Merck USA index - 14, 4475
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL, DMF: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(SCC(NC(=O)CCC(N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)CC(NC(=O)CCC(N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)
InChI key
YPZRWBKMTBYPTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Glutathione disulfide (GSSG) is the oxidized form of glutathione (GSH), an antioxidant containing cysteine, glycine, and glutamic acid. GSSG is composed of two reduced GSH molecules linked by a disulfide bond. GSSG plays an essential role in cellular redox balance, and protection against oxidative stress. The reduced glutathione-to-oxidized glutathione (GSH/GSSG) ratio serves as an indicator of oxidative stress. It is involved in various biochemical processes, including the regulation of immune function and metabolism.[1]
Features and Benefits
  • Cell permeable: no
  • Product does not compete with ATP
  • Reversible: no
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6654G22993541
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
assay
>98% (titration)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 1 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, DMF: 10 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 1 mg/mL, DMF: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiulan Shao et al.
Oncology letters, 21(6), 431-431 (2021-04-20)
Ovarian cancer is one of the leading causes of cancer-related death among women worldwide and accounts for 4% of all cancer cases in female patients. To date, ovarian cancer has the poorest prognosis among all types of gynecological cancer; thus
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
176796-50G04061838203809
176796-10G04061838753021
176796-25G04061838203793
176796-100G04061838753014
3542-1GM07790788049478
3542-5GM07790788049485
3542-200GM04055977192674
3542-1KG04055977193381
3542-100GM04055977193398