Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 924,00 zł |
Informacje o tej pozycji
924,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC(C)(C)C1)C2=C1C3=C(NC2C4=CC(Br)=C(C=C4)N(C)C)C=CC5=C3C=CC=C5
InChI key
NVFRRJQWRZFDLM-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form liquid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 352010-10MG | 04055977193237 |