Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 U | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 547,00 zł |
Informacje o tej pozycji
547,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
form
lyophilized
specific activity
≥200 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
foreign activity
Creatine phosphokinase ≤0.002%, Phosphohexose isomerase ≤0.02%
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥200 units/mg protein | specific activity >= 550 units/mg protein (biuret) | specific activity 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | specific activity ≥60 units/mg protein |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 346774-500U | 04055977193169 |