Przejdź do
346764-M
α-D-Glucose-6-phosphate, Monosodium Salt
Synonim(y):
α-D-Glucose-6-phosphate, Monosodium Salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12NaO9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.12
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>99% (enzymatic)
Quality Segment
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
aqueous buffer: 1 mg/mL, water: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)O
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
OBHLNVXMRZXIII-BTVCFUMJSA-M
General description
A glycolytic intermediate that also acts as a competitive and reversible inhibitor of hexokinase. Useful in creating an ATP-regenerating system. Causes the release of mitochondrially bound hexokinase in muscle.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 6 weeks at -20°C.
Other Notes
Montero-Lomeli, M., and de Meis, L. 1992. J. Biol. Chem.267, 1829.
Rose, I.A., and Warms, J.V. 1967. J. Biol. Chem.242, 1635.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
344342SMB0093210127647001
assay
>99% (enzymatic)
assay
≥95% (chromatography)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
aqueous buffer: 1 mg/mL, water: 5 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
form
crystalline solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
346764-5GM-M04055977193152
346764-5GM04055977193152
346764-1GM04055977214017
346764-1GM-M04055977214017