Merck
10127647001
Roche
Glukozo-6-fosforan
mol wt (glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2), pkg of 5 g
Synonim(y):
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate, G-6-P-Na2, Robison ester
Wybierz wielkość
5 G
954,00 zł
954,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
954,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11Na2O9P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.10 (anhydrous basis)
Beilstein:
5199009
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
954,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
(glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2)
opakowanie
pkg of 5 g
producent / nazwa handlowa
Roche
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
Klucz InChI
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Opis ogólny
Disodium salt
Zastosowanie
Substrate for glucose-6-phosphatase.
Działania biochem./fizjol.
In mammals, glucose-6-phosphate (G6P) is formed by a kinase acting on glucose. It plays several roles and has its fate determined accordingly. It can get converted back to glucose by a phosphatase enzyme. It can pass into glycogen, or enter into the energy-yielding Embden-Meyerhof path or into the 6-phosphogluconate pathway.[1] Increased levels of blood glucose result in elevated levels of glucose 6-phosphate in liver, skeletal muscle, and adipose tissue. This elevated intracellular level of G6P activates glycogen synthase. G6P may also be involved in the negative regulation of phosphorylation of glycogen synthase via cyclic AMP-stimulated protein kinase.[2]
Jakość
Contaminants: <0.2% glucose (enzymatic)
Wariant wzoru
C6H11O9PNa2
Uwaga dotycząca przygotowania
77% glukoza-6-P (enzymatyczna), 13% sód, 8% woda
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Villar-Palasí et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 11(7), 544-558 (1997-06-01)
Elevated blood glucose concentrations result in increased intracellular levels of glucose 6-phosphate in liver, skeletal muscle, and adipose tissue. In liver, blood glucose concentrations are the main factor in control of the synthesis of glycogen; insulin has only a potentiating
THE ROLE OF GLUCOSE 6-PHOSPHATE IN THE REGULATION OF GLUCOSE METABOLISM IN HUMAN ERYTHROCYTES.
I A ROSE et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 12-17 (1964-01-01)