Przejdź do
345646
α-D-Galactose-1-phosphate, Dipotassium Salt, Pentahydrate
Synonim(y):
α-D-Galactose-1-phosphate, Dipotassium Salt, Pentahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
395,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11K2O9P · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.39
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
395,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (1H-NMR)
Quality Level
form
crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;/m1../s1
InChI key
KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
General description
A substrate for uridyltransferase that catalyzes the reaction of UDP-glucose with galactose-1-phosphate to form glucose-1-phosphate and UDP-galactose. Higher levels of galactose-1-phosphate are reported in patients with galactosemia.
Free of glucose-1-phosphate and related sugar nucleotides that tend to contaminate isolated material.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for at up to 3 weeks at -20°C.
Other Notes
Wedekind, J.E., et al. 1996. Biochemistry35, 11560.
Gitzelmann, R. 1995. Eur. J. Pediatr.154 (Suppl. 2), S45.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6750G6875G7000
assay
≥99% (1H-NMR)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous)
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: slightly soluble 50 g/L
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless
color
white to off-white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
345646-100MG04055977194487