Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
440,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
impurities
glucose and starch, essentially free
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cation traces
K: 20.4-26.1% (ICP)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
InChI key
VOQGDSVKCMGEFO-FBNUBEQJSA-L
General description
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (HPLC), BioXtra | description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous) | description synthetic, ≥97% (TLC) |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous) | assay ≥97% (TLC) |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: slightly soluble 50 g/L | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless (OECD Test Guideline 105) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?