Przejdź do
344300
Inhibitor sFRP-1
The sFRP-1 Inhibitor, also referenced under CAS 915754-88-0, controls the biological activity of sFRP-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonim(y):
Aktywator szlaku Wnt IV, N-(3-(dimetyloamino)propylo)-2-etylo-5-(fenylosulfonylo)benzenosulfonamid, inhibitor wydzielanego białka związanego z Frizzled-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
805,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
805,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCCCN(C)C)c1c(ccc(c1)[S](=O)(=O)c2ccccc2)CC
InChI
1S/C19H26N2O4S2/c1-4-16-11-12-18(26(22,23)17-9-6-5-7-10-17)15-19(16)27(24,25)20-13-8-14-21(2)3/h5-7,9-12,15,20H,4,8,13-14H2,1-3H3
InChI key
BHFFSIFXFHJJNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Związek difenylosulfono-sulfonamidowy, który przeciwdziała antagonizującemu działaniu SARP-2/sFRP-1 (secreted frizzled related protein-1) wobec interakcji Wnt-3/frizzled i funkcji komórkowych stymulowanych przez Wnt-3/frizzled (EC50 = 1.27 µM w teście reporterowym opartym na U2OS) o zgłaszanej rozpuszczalności w wodzie 26 µg/ml przy pH 7,4 i okresie półtrwania in vitro wynoszącym 12 i 26,7 min przy użyciu odpowiednio mikrosomów szczura i człowieka.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Gopalsamy, A., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 7670.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
219330681669681667
form
oil
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, red
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
344300-5MG04055977214710