Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1690,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)\C=C\c3cc(c(cc3)O)C(=O)O)\C=C\c2cc(c(cc2)O)C(=O)O
InChI key
DZXZHGCGNRRJEG-WMWQKROPSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Amyloidophilic fluorescent probe
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Sato, K., et al. 2004. Eur. J. Med. Chem.39, 573.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| solubility DMSO: 200 mg/mL | solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 344101-5MG | 04055977215205 |