Przejdź do
06722
Fluorogeniczna membrana ID E.coli
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Synonim(y):
Membrana wskaźnikowa, membrany E. coli ID
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Sterility:
sterile
membrane size
70 mm
sterility
sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
protect from light
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
E. coli Fluorogenic ID Membrane to membrany przenoszące substraty używane do szybkiej identyfikacji i różnicowania E. coli poprzez charakterystyczne reakcje fluorogeniczne po umieszczeniu na powierzchni agaru po inkubacji. Membrany zawierają fluorogeniczny substrat MUG. Zasada działania opiera się na zdolności E. col i do rozszczepiania substratu MUG, dając fluorogeniczną emisję, którą można wykryć przy 365 nm.
Application
Fluorogeniczna membrana ID E. coli służy do szybkiego wykrywania i potwierdzania obecności bakterii Escherichia coli w próbkach wody i żywności, w oparciu o metodę fluorogeniczną. Znajdują zastosowanie w różnych sektorach, takich jak przemysł spożywczy i mleczarski, przemysł wodny, laboratoryjne testy farmaceutyczne, przemysł kosmetyczny, testy środowiskowe i sanitarne, diagnostyka kliniczna itp.
Analysis Note
Pseudomonas aeruginosa (27853) - negatywny
Escherichiacoli (25922) - pozytywny
Staphylococcus aureus (25923) - negatywny
Salmonella Typhimurium (14028) - negatywny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
037199300951161
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
membrane size
70 mm
membrane size
70 mm
membrane size
70 mm
membrane size
70 mm
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Pseudomonas spp.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
260517-100G04061826097267
06722-25DISCS04061838646873