Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 576,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
5-Fluoro-2′-deoxyuridine, Experimental anticancer agent shown to have activity against a variety of malignant neoplasms, including mouse mammary tumors and colorectal carcinomas.
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 4112
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
aqueous buffer: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1[c]([nH][c]([n](c1)[C@@H]2O[C@@H]([C@H](C2)O)CO)=O)=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Experimental anticancer agent
Other Notes
Malmberg, M., et al. 1993. Cell Prolif. 26, 291.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 343333-50MG | 04055977195118 |