Przejdź do
1271008
USP
Floksurydyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Fluoro-2′-deoxyuridine, 2′-Deoxy-5-fluorouridine, FUDR, Floxuridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11FN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
90221
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
floxuridine
manufacturer/tradename
USP
mp
148 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Gene Information
human ... TYMS(7298)
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny USP floksurydyny, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Floksurydyna do wstrzykiwań.
Biochem/physiol Actions
Antineoplastic drug that acts as a potent inhibitor of thymidylate synthetase Resistance to FUdR can develop in cancer cell cultures, among other means, by low-level Mycoplasma infection.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1090706PHR2589F0503
Floxuridine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1271008
Floxuridine
Capecitabine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1090706
Capecitabine
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
floxuridine
API family
capecitabine
API family
floxuridine
API family
-
Gene Information
human ... TYMS(7298)
Gene Information
human ... TYMS(7298)
Gene Information
-
Gene Information
human ... TYMS(7298)
mouse ... Tyms(22171)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Floksurydyna
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1271008-250MG04061833844793