Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2550,00 zł
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
IgG, IgA, IgM, C3, C4, Factor H, Factor I, or albumin, trace (Ouchterlony)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Gotze, O. and Muller-Eberhard, H.J. 1971. J. Exp. Med. 134, 90s.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
not combustible
flash_point_c
not combustible