Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5100,00 zł
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 3919
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥20 units/mg protein (clotting assay)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Monkovic, D.D., and Tracy, P.B. 1990. J. Biol. Chem.265, 17132.
Krishnaswamy, S., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 3160.
Lee, C.D., and Mann, K.G. 1989. Blood73, 185.
Krieg, U.C., et al. 1987. Biochemistry26, 103.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
| form liquid | form aqueous glycerol solution | form liquid | form liquid |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| specific activity ≥20 units/mg protein (clotting assay) | specific activity ≥25 units/mg protein | specific activity ≥25,000 PEU/mg protein (clotting assay) | specific activity ≥170 units/mg protein (clotting assay) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 219365-100UG | 04055977202229 |