Przejdź do
341209
EUK-8
A synthetic salen-manganese complex with high superoxide dismutase (SOD) and catalase-mimic activities, and oxyradical scavenging activities.
Synonim(y):
EUK-8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
464,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14ClMnN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (elemental analysis)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
464,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (elemental analysis)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Mn+3].[Cl-].N(=C\c2c(cccc2)[O-])/CC\N=C\c1c(cccc1)[O-]
InChI
1S/C16H16N2O2.ClH.Mn/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;1H;/q;;+3/p-3/b17-11+,18-12+;;
InChI key
HBQGFROGWOHBAG-SNTCFBDDSA-K
General description
Syntetyczny kompleks salenowo-manganowy o wysokiej aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i katalazy oraz aktywności zmiatania rodników tlenowych. Wykazano, że ma działanie ochronne w licznych modelach procesów chorobowych związanych ze stresem oksydacyjnym, w tym w stanach zapalnych, chorobach układu krążenia, ostrych chorobach krytycznych, chorobach autoimmunologicznych i zaburzeniach neurologicznych. Przydatny w zapobieganiu uszkodzeniom serca spowodowanym reperfuzją niedokrwienną. Zapobiega również powstawaniu wolnych rodników i peroksydacji lipidów wywołanych przez peptyd β-amyloidowy (Aβ). Zapewnia ochronę przed toksycznością Aβ40 i Aβ42 w hodowlach hipokampa.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) i aktywność naśladująca katalazę oraz aktywność zmiatania oksydrodników
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 tygodni w temperaturze -20°C.
Other Notes
Colparet, E. E. i Lefebure, R. A. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 359.
Brandier, C., et al. 1997. J. Vasc. Res. 34, 49.
Doctrow, S.R., et al. 1997. Adv. Pharmacol. 38, 247.
Bruce, A.J., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 2312.
Pucheu, S., et al. 1996. Cardiovasc. Drug Ther. 10, 331.
Baudry, M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 192, 964.
Legal Information
Niedostępne w sprzedaży w Afryce, Australii, Wielkiej Brytanii, Europie, na Łotwie, w Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0742126920662125
assay
≥90% (elemental analysis)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EUK-8
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
341209-10MG04055977215465