Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 556,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14ClMnN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, faint to very dark brown
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Mn]1(Oc2c(cccc2)C=NCCN=Cc3c(cccc3)O1)Cl
InChI
1S/C16H16N2O2.ClH.Mn/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;1H;/q;;+3/p-3
InChI key
HBQGFROGWOHBAG-UHFFFAOYSA-K
Biochem/physiol Actions
EUK-8 is a salen manganese complex that exhibit potent antioxidant activities.
EUK-8 is a salen manganese complex that exhibit potent antioxidant activities. EUK-8 is a superoxide dismutase (SOD) that inhibits amyloid fibril formation, including islet amyloid polypeptide (IAPP), β-amyloid and lysozyme amyloid aggregation. It appears that EUK-8 disrupts the pre-formed amyloid fibrils. EUK-8 increases the viability of the SK-N-MC cells exposed to preformed IAPP fibrils.
Other Notes
air sensitive
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97.0% | assay ≥99.0% (KT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 1 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EUK-8
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?