Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 819,00 zł |
Informacje o tej pozycji
819,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026Szczegóły
Quality Level
description
RTECS - RR0404300
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C)C(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)OCC
InChI
1S/C17H30N2O5/c1-6-23-17(22)14-13(24-14)16(21)19-12(9-11(4)5)15(20)18-8-7-10(2)3/h10-14H,6-9H2,1-5H3,(H,18,20)(H,19,21)/t12-,13-,14-/m0/s1
InChI key
SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
calpain-1
Preparation Note
Other Notes
Mehdi, S. 1991. Trends Biochem. Sci. 16, 150.
McGowan, E.B., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 432.
Tamai, M., et al. 1987. J. Pharmacobiodyn.10, 678.
Komatsu, K., et al. 1986. Exp. Neurol. 91, 23.
Tamai, M., et al. 1986. J. Pharmacobiodyn. 9, 672.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble | solubility methanol: water (1:1): 5 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility water: 20 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 330005-1MG | 04055977195699 |