Przejdź do
328501
Inhibitor ERO1 II, EN460
Synonim(y):
Kwas(Z)-2-chloro-5-(4,5-dihydro-5-okso-4-((5-fenylo-2-furanylo)metyleno)-3-(trifluorometylo)-1H-pirazol-1-ylo)benzoesowy, kwas(Z)-2-chloro-5-(5-okso-4-((5-fenylofuran-2-ylo)metyleno)-3-(trifluorometylo)-4,5-dihydro-1H-pirazol-1-ylo)benzoesowy, kwas ( Z)-2-chloro-5-(4,5-dihydro-5-okso-4-((5-fenylo-2-furanylo)metyleno)-3-(trifluorometylo)-1H-pirazol-1-ylo)benzoesowy, kwas ( Z)-2-chloro-5-(5-okso-4-((5-fenylofuran-2-ylo)metyleno)-3-(trifluorometylo)-4,5-dihydro-1H-pirazol-1-ylo)benzoesowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H12ClF3N2O4
Masa cząsteczkowa:
460.79
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 328501 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek reaktywnego enonu tiolowego (EN), który selektywnie oddziałuje z cysteiną w miejscu aktywnym zredukowanej, aktywnej formy ERO1α i hamuje jej aktywność (IC50 = 1,9 µM). Zapobiega również ponownemu utlenianiu ERO1 zarówno in vitro, jak i w mysich fibroblastach embrionalnych. Aktywuje niesfałdowaną odpowiedź białkową i chroni komórki 293T poddane stresowi ER. Może hamować ERO1α nawet w obecności nadmiaru konkurencyjnych tioli. Może hamować ERO1α nawet w obecności nadmiernej ilości konkurencyjnych tioli. Wykazano, że wiązanie EN460 z ERO1α sprzyja utracie dinukleotydu flawinoadeninowego (FAD) z holoenzymu. Jego działanie hamujące wydaje się być nieodwracalne, jednak dodanie FAD i tris(hydroksypropylo)fosfiny (Cat. No. 598250) może przywrócić pewną aktywność enzymu.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Chu, Y., et al. 2011. Bioorg. Med. Chem. Lett.21, 1118.
Blais, J.D., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 20993.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brennan D Johnson et al.
ACS bio & med chem Au, 2(2), 161-170 (2022-07-28)
The flavin adenine dinucleotide containing Endoplasmic Reticulum Oxidoreductase-1 α (ERO1α) catalyzes the formation of de novo disulfide bond formation of secretory and transmembrane proteins and contributes towards proper protein folding. Recently, increased ERO1α expression has been shown to contribute to
Samira Samtleben et al.
The European journal of neuroscience, 56(8), 5177-5190 (2022-09-10)
Multiple sclerosis (MS) and its animal models are characterized by cellular inflammation within the central nervous system (CNS). The sources and consequences of this inflammation are currently not completely understood. Critical signs and mediators of CNS inflammation are reactive oxygen
Serena Germani et al.
Cell reports. Medicine, 5(3), 101439-101439 (2024-02-25)
Selenoprotein N (SEPN1) is a protein of the endoplasmic reticulum (ER) whose inherited defects originate SEPN1-related myopathy (SEPN1-RM). Here, we identify an interaction between SEPN1 and the ER-stress-induced oxidoreductase ERO1A. SEPN1 and ERO1A, both enriched in mitochondria-associated membranes (MAMs), are
Arthur Bassot et al.
Cell reports, 42(1), 111899-111899 (2023-01-01)
Endoplasmic reticulum (ER) homeostasis requires molecular regulators that tailor mitochondrial bioenergetics to the needs of protein folding. For instance, calnexin maintains mitochondria metabolism and mitochondria-ER contacts (MERCs) through reactive oxygen species (ROS) from NADPH oxidase 4 (NOX4). However, induction of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
328501-25MG04055977195644