Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mg | Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
Akt
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized solid | form solid | form lyophilized solid | form lyophilized solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 124013-2MG | 04055977205657 |