Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 μg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 989,00 zł |
Informacje o tej pozycji
989,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Endoproteinaza Asp-N, Excision Grade, Pseudomonas fragi,
grade
Proteomics Grade
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
specific activity
≥20,000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade |
| specific activity ≥20,000 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥200 units/mg protein | specific activity ≥10 units/mg protein |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - |
| form lyophilized solid | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Endoproteinaza Asp-N, Excision Grade, Pseudomonas fragi
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 324708-2UG | 04055977215939 |