Przejdź do
P3303
Asp-N Protease
Cleaves N-terminal to aspartic acid residues, suitable for Mass Spectrometry, from Pseudomonas fragi mutant strain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.56
EC Number:
232-642-4
MDL number:
eCl@ss:
32160410
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Endoproteinase Asp-N from Pseudomonas fragi mutant strain, suitable for protein sequencing, lyophilized powder
grade
Proteomics Grade
Quality Segment
form
lyophilized powder
analyte chemical class(es)
amino acids
packaging
vial of 2 μg
suitability
suitable for protein sequencing
storage temp.
2-8°C
General description
Endoproteinase Asp-N is a metallo endoprotease. It is obtained from a mutant strain of Pseudomonas fragi, which hydrolyzes peptide bonds on the N-terminal side of aspartic and cysteic acid residues.[1] Asp-N is used in proteomics for peptide mapping and protein sequence work due to its highly specific cleavage of peptides.
Application
Endoproteinase Asp-N from Pseudomonas fragi mutant strain has been used for the digestion of specific proteins to prepare peptides and for the analysis of generated peptides by MS (mass spectrometry) method.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)