Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 362,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Elastase Substrate I, Colorimetric, A specific chromogenic substrate for human neutrophil elastase.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)26(38)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23,30H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,31,37,38)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
InChI key
JWYKDZIEIWGSBN-OSAZLGQLSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Chromogenic substrate for human neutrophil elastase
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Nakajima, K., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 4027.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized | form lyophilized solid | form lyophilized solid, powder | form lyophilized |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility ethanol: 1 mg/mL, water: soluble | solubility ethanol: 1 mg/mL, DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elastase Substrate I, Colorimetric
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 324696-10MG | 07790788059323 |