Przejdź do
309825
Dihydrorhodamine 123
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) such as peroxide and peroxynitrite.
Synonim(y):
Dihydrorhodamine 123
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.38
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
1510,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pink-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1cc2c(cc1)C(c4c(cc(cc4)N)O2)c3c(cccc3)C(=O)OC
InChI
1S/C21H18N2O3/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20/h2-11,20H,22-23H2,1H3
InChI key
FNEZBBILNYNQGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) such as peroxide and peroxynitrite. Dihydrorhodamine is not fluorescent unless it is converted to rhodamine 123.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
Detection of reactive oxygen species (ROS)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Crow, J.P. 1997. Nitric Oxide1, 145.
Kim, Y.M., et al. 1996. Infect Immun. 64, 3074.
Williams, M.S., and Henkart, P.A. 1996. J. Immunol. 157, 2395.
van de Water, B., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 48, 928.
Royall, J.A., and Ischiropoulos, H. 1993. Arch. Biochem. Biophys. 302, 348.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
83702D1054R9379
color
pink-white
color
-
color
pink
color
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, red
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydrorhodamine 123
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
309825-5MG04055977216813