Przejdź do
R9379
Rhodamine B isothiocyanate–Dextran
average mol wt ~70,000
Synonim(y):
RITC-Dextran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
848,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171501
NACRES:
NA.56
MDL number:
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
average mol wt ~70,000
Quality Segment
extent of labeling
0.002-0.015 mol RITC per mol glucose
storage temp.
2-8°C
General description
Rhodamine B is a thiol-reactive and photostable fluorescent dye.
Application
Rhodamine B isothiocyanate-Dextran has been used:
  • to label A, CI-M6PR-GFP, Lamp1-CFP-expressing wild type mouse embryonic fibroblast (MEF) cells
  • in endosome/phagosome fusion assay to determine the rate of fusion of endosomes
  • as a component in poration medium to monitor Hela cell uptake
Dextran labeled with rhodamine B isothiocyanate for possible use in perfusion studies in animals.
Biochem/physiol Actions
Rhodamine B stains the tissue in red-violet color and emits a bright red color when fluoresced. It is highly preferred for marking insects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R888190718FD2000S
description
average mol wt ~70,000
description
average mol wt ~10,000
description
average Mw 70,000
description
average mol wt 2,000,000
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mol wt
average mol wt ~70,000
mol wt
average mol wt ~10,000
mol wt
average Mw 70,000
mol wt
average mol wt 2,000,000
extent of labeling
0.002-0.015 mol RITC per mol glucose
extent of labeling
0.002-0.01 mol RITC per mol glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the solubility of product R9379, Rhodamine B isothiocyanate–Dextran?
    1 answer
    1. The product is soluble in water at 10mg/mL.
      Helpful?
  2. detection wavelength 알려주세요. 이 제품 production information sheet가 없네요.
    1 answer
    1. For R9379, Rhodamine B isothiocyanate-Dextran, the RITC has excitation and emission wavelengths reported at λex 553 nm; λem 627 nm in methanol.