Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 580,00 zł | |
| 100 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1800,00 zł | |
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 63 820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N⁶,O2′-Dibutyryl-, Sodium Salt, This Dibutyryl-cAMP, CAS 16980-89-5, is a cell-permeable cAMP analog that preferentially activates PKA.
description
RTECS - ES5055500
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2OC(=O)CCC)[n]3c4ncnc(c4nc3)NC(=O)CCC)CO1)[O-]
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
InChI key
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
General description
Biochem/physiol Actions
PKA
Preparation Note
Other Notes
Tsai, C.H., et al. 1995. J. Cell. Physiol.164, 108.
Leszczynski, D., et al. 1994. Am. J. Pathol.145, 1265.
Miller, C., et al. 1994. J. Neurosci. Res.38, 56.
Hinko, A., and Soloff, M.S. 1993. Endocrinology 132, 126.
Ikeda, K., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 1174.
Park, E.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 613.
Hei, Y-J., et al. 1991. Mol. Pharmacol. 39, 233.
Posternak, T., and Weimann, G. 1974. Methods Enzymol. 38, 399.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| form lyophilized solid | form solid | form solid | form lyophilized |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility water: 10 mg/mL | solubility water: soluble | solubility water: 40 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 28745-100MG | 04055977197839 |
| 28745-25MG | 04055977090970 |
| 28745-100UG | 04055977197846 |