116816
3′,5′-cykliczny monofosforotioinian adenozyny, 8-bromo-, izomer Rp, sól sodowa
A potent, cell-permeable, and reversible metabolically-stable cAMP antagonist that inhibits cAMP-dependent protein kinase and shows preference for PKA type I.
Synonim(y):
Rp-8-Br-cAMPS, Na, inhibitor PKA VI
Wybierz wielkość
3600,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
3600,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
rozpuszczalność
water: 40 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PKA 1
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Gjertsen, B.T., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 20599.
Yokozaki, H., et al. 1992. Cancer Res.52, 2504.
Dostmann, W.R. et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 10484.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1