Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18ClN3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.85
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
200-515-2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Level
manufacturer/tradename
Harleco®
mp
190.01 °C
λmax
663-667 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology, histology
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[s]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc[c](c2)=[N+](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
General description
HARLECO® Błękit metylenowy
284-12 Butelka szklana 25g
284-12 Butelka szklana 25g
HARLECO® Do barwienia histologicznego i bakteriologicznego
Application
Certyfikowany przez Komisję ds. Barwień Biologicznych (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Używany do barwienia histologicznego i bakteriologicznego oraz jako składnik Wright Stain.
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Używany do barwienia histologicznego i bakteriologicznego oraz jako składnik Wright Stain.
HARLECO® Do barwienia histologicznego i bakteriologicznego
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 284-23 | 04061839402980 |
| 284-16 | 04061839402973 |
| 284-12 | 04061839402966 |