Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 753,00 zł |
Informacje o tej pozycji
753,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 12 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=C3CCN(CC3)CCc4[c]([n]5c([s]cc5)nc4C)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C27H26FN3OS/c1-19-24(26(32)31-17-18-33-27(31)29-19)13-16-30-14-11-22(12-15-30)25(20-5-3-2-4-6-20)21-7-9-23(28)10-8-21/h2-10,17-18H,11-16H2,1H3
InChI key
MFVJXLPANKSLLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Diacylglycerol Kinase
Preparation Note
Other Notes
Ohtsuka, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 15418.
de Chaffoy de Courcelles, D., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 15762.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 10-30°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition OK to freeze |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 266785-5MG | 04055977197761 |