Przejdź do
D5919
Diacylglycerol Kinase Inhibitor I
solid
Synonim(y):
6-[2-[4-[(4-Fluorophenyl)phenylmethylene]-1-piperidin­yl]ethyl]-7-methyl-5H-thiazolo-[3,2-a]-pyrimidin-5-one, R59022
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
472,60 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H26FN3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
472,60 zł
Cena katalogowa556,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
pale yellow
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(\CC2)=C(\c3ccccc3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5C=CSC5=N1
InChI
1S/C27H26FN3OS/c1-19-24(26(32)31-17-18-33-27(31)29-19)13-16-30-14-11-22(12-15-30)25(20-5-3-2-4-6-20)21-7-9-23(28)10-8-21/h2-10,17-18H,11-16H2,1H3
InChI key
MFVJXLPANKSLLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Diacylglycerol Kinase Inhibitor I prevents the formation of foreign body giant cell (FBGC).[1] It inhibits the phosphorylation of diacylglycerol to phosphatidic acid. Diacylglycerol Kinase Inhibitor I functions as a serotonin (5-HT) receptor (5-HTR) antagonist.[2] It stimulates apoptosis and autophagy in neuronal cell line NG108-15.[3]
Application
Diacylglycerol Kinase Inhibitor I has been used as an inhibitor to study suppression of T cell function using advanced generation human CAR (chimeric antigen receptors) T cells.
Biochem/physiol Actions
Diacylglycerol kinase inhibitor. Inhibits formation of [38P]1-Oleoxyl-2-acetylglyceryl-3-phosphoric acid (OAPA) in red blood cell membranes: IC50 = 3.3 μM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
266785266788D5794
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, H2O: insoluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, ethyl acetate: soluble
solubility
ethanol: 12 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL
solubility
DMSO: 12.5 mg/mL
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
color
pale yellow
color
white
color
white
color
pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diacylglycerol Kinase Inhibitor I
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)