Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 805,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
805,00 zł
description
Merck USA index - 14, 2899
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
solid
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000, micellar wt 1200-4900
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
aggregation number
3 - 12, 3-12
color
white
pKa
6.2
CMC
2 - 6 mM, 2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
Application
- Treatment of mucocutaneous leishmaniasis - A systematic review.: Sodium deoxycholate is discussed in this systematic review as a component in treatment regimens for mucocutaneous leishmaniasis, offering comprehensive insights into current therapeutic approaches and outcomes (Fischer et al., 2024).
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥96% (TLC) | assay ≥97% (titration) | assay - |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| aggregation number 3 - 12, 3-12 | aggregation number 3-12, 4 - 10 | aggregation number 3-12 | aggregation number - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C |
| CMC 2 - 6 mM, 2-6 mM (20-25°C) | CMC 2-6 mM (20-25°C), 4 - 8 mM | CMC 2-6 mM (20-25°C) | CMC - |
| mol wt micellar avg mol wt 1200-5000, micellar wt 1200-4900 | mol wt micellar avg mol wt 1200-5000, micellar wt 1700-4200 | mol wt micellar avg mol wt 1200-5000 | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium deoxycholate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 264103-25GM | 04055977198386 |
| 264103-5GM | 04055977198393 |