Przejdź do
1.06504
Dezoksycholan sodu
Bile salt and ionic detergent. Supplement. For the isolation and classification of gram-negative bacteria
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu dezoksycholowego, Sól sodowa kwasu dezoksycholowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H39NaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.55
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
206-132-7
NACRES:
NA.74
MDL number:
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Consider alternative product 30970-25G
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
1370 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
357-365 °C
transition temp
flash point >110 °C (own results)
solubility
330 g/L
bulk density
200 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
Dezoksycholan sodu jest rozpuszczalną w wodzie solą żółciową i detergentem jonowym stosowanym jako selektywny środek hamujący w bakteriologicznych pożywkach hodowlanych. Zakłóca wzrost i włączanie glukozy do różnych frakcji komórkowych, a także hamuje tworzenie się wici u bakterii Gram-ujemnych.
Application
Dezoksycholan sodu jest stosowany w wielu pożywkach bakteriologicznych do izolacji i klasyfikacji bakterii Gram-ujemnych z żywności i środowiska.
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 98,5 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wartość pH (2 %; woda): 7,5 - 9,5
Spec. rotacja (α 20/D; 2 %; woda; kal. na wysuszonej substancji):
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Test TLC: przechodzi test
Kwas cholowy (TLC): ≤ 2,0 %
Strata przy suszeniu (TG): ≤ 6,0 %
Przydatność dla mikrobiologii (MacConkey-Agar): przechodzi test
Substancja spełnia kryteria opisane w monografii1483 Ph.Eur. 6th Ed. i wszelkich późniejszych poprawionych wersjach.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy poprosić o nasz certyfikat BSE.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
264103264101S1827
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
330 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 2%, clear, colorless
solubility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
mp
357-365 °C
mp
-
mp
-
mp
-
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dezoksycholan sodu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c